Principaux documents
684473
Sigma-Aldrich
[6,6]-Phenyl C85 butyric acid methyl ester (mixture of isomers)
≥99%
Synonyme(s) :
[84]PCBM
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C96H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1199.14
Code UNSPSC :
12352103
Essai
≥99%
Solubilité
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCC1(C2c3cc4cc5cc6C7CC8CC9CCC%10CCC%11CC%12CCC12c%13c%12c%14C%11c%15c%10c%16c9c%17C8C7=C%18c%17c%19c%16c%15c%20c%14c%21c%13c3c%22c4c%23c5c6c%18c%24c%19c%20c%21c%22c%23%24)c%25ccccc%25
Application
Soluble n-channel organic semiconductor.
Kooistra, F.; Mihailetchi, V. et al.
Chemistry of Materials, 18, 3068-3068 (2006)