684090
2-Aminopyridine-3-carboxamide
97%
Synonyme(s) :
2-Aminonicotinamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
194-200 °C
Chaîne SMILES
NC(=O)c1cccnc1N
InChI
1S/C6H7N3O/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
Clé InChI
HTPCDVLWYUXWQR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves