Principaux documents
682683
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid methyl ester
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H29BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.484
Densité
0.913 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COB(OC)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C17H29BO2/c1-11(2)14-9-15(12(3)4)17(18(19-7)20-8)16(10-14)13(5)6/h9-13H,1-8H3
Clé InChI
KRQWDHHDTSORLQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable