Principaux documents
682551
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H2F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4780
Densité
1.429 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)c(cc1F)N=C=O
InChI
1S/C7H2F3NO/c8-4-1-6(10)7(11-3-12)2-5(4)9/h1-2H
Clé InChI
FNPFGLMBBUHGAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup