Key Documents
682470
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7BrN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
170-176 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Br)cc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
Clé InChI
BGILQOXCWMHWOM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable