Principaux documents
682268
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-13C4,15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C4D3H415NO4
Poids moléculaire :
141.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H][13C]([2H])([13C](O)=O)[13C@]([2H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1
Clé InChI
CKLJMWTZIZZHCS-ULNHBARWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable