Principaux documents
681873
Sigma-Aldrich
Ethyl 3- (trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7F3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
144-148 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2O2/c1-2-14-6(13)4-3-11-12-5(4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
VYXIHSAEOXPAEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable