Principaux documents
68184
Sigma-Aldrich
Boc-4-tert-butyl-Phe-OH
≥98.0%
Synonyme(s) :
Boc-4-tert-butyl-L-phenylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H27NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO4/c1-17(2,3)13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)23-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
Clé InChI
NGWQIBYYDHXJJR-AWEZNQCLSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable