Key Documents
681156
Sigma-Aldrich
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
97%
Synonyme(s) :
2′-Fluorocinnamide
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
74-78 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccccc1F
InChI
1S/C9H9FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves