Principaux documents
681024
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-methylisoxazole-3-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
27-31 °C
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(C)on1
InChI
1S/C7H9NO3/c1-3-10-7(9)6-4-5(2)11-8-6/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
OCCIGHIQVMLYBZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup