Key Documents
68101
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for catalysis, ≥98.5% (T)
Synonyme(s) :
EMIM Otf
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11F3N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
for catalysis
Pureté
≥98.5% (T)
Impuretés
≤200 ppm water
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
>350 °C (lit.)
Densité
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤5 mg/kg
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES 
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
425.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
218.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves