Principaux documents
680567
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-4-bromo-2-chlorobenzene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H10BrClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
58-62 °C
Chaîne SMILES 
Clc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrClO/c14-11-6-7-13(12(15)8-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
Clé InChI
RUVDUIQMBVBZFS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable