Principaux documents
680478
Sigma-Aldrich
Phenylboronic acid N-butyldiethanolamine ester
97%
Synonyme(s) :
6-Butyl-2-phenyl-1,3,6,2-dioxazaborocane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H22BNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
126-130 °C
Chaîne SMILES 
CCCCN1CCOB(OCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H22BNO2/c1-2-3-9-16-10-12-17-15(18-13-11-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,2-3,9-13H2,1H3
Clé InChI
XBJLGTGASXIEFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable