Principaux documents
680370
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-nitrobenzhydrazide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
147-152 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(ccc1[N+]([O-])=O)C(=O)NN
InChI
1S/C8H9N3O3/c1-5-4-6(8(12)10-9)2-3-7(5)11(13)14/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,12)
Clé InChI
SMRIMKXHORAHJR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable