Documents
678643
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzylsulfonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
(2-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 2-Chloro-α-toluenesulfonyl chloride, 2-Chlorobenzenemethanesulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6Cl2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
59-63 °C
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
Clé InChI
CHPZYFXSICSCNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.