Principaux documents
678171
Sigma-Aldrich
3-(2-Indolinyl)-2-(trifluoromethyl)propionic acid
85%
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-α-(trifluoromethyl)-1H-indole-2-propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
85%
Pf
61-66 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(CC1Cc2ccccc2N1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3NO2/c13-12(14,15)9(11(17)18)6-8-5-7-3-1-2-4-10(7)16-8/h1-4,8-9,16H,5-6H2,(H,17,18)
Clé InChI
REOULSYTKDTIJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable