Principaux documents
678058
Sigma-Aldrich
2-[(3,5-Dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrole monohydrochloride
97%
Synonyme(s) :
3, 5, 3′, 5′-Tetramethyl-1H, 2′H-2, 2′-methanylylidene-bis-pyrrole; hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
220-224 °C
Chaîne SMILES 
Cl.CC1=NC(=C\c2[nH]c(C)cc2C)\C(C)=C1
InChI
1S/C13H16N2.ClH/c1-8-5-10(3)14-12(8)7-13-9(2)6-11(4)15-13;/h5-7,14H,1-4H3;1H/b13-7+;
Clé InChI
SONPMPUHCHDTQZ-FTPOTTDRSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable