Key Documents
677981
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
97%
Synonyme(s) :
N-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethyl benzenamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H19N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.519
Point d'ébullition
69-70 °C/0.75 mmHg
Densité
0.901 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)cc(NC(C)(C)C)c1
InChI
1S/C12H19N/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)13-12(3,4)5/h6-8,13H,1-5H3
Clé InChI
HMWHVIXDKZHDEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104.4 °C - closed cup