Principaux documents
677957
Sigma-Aldrich
1,4,5,8-Naphthalintetracarbonsäure-1,8-monoanhydrid
Synonyme(s) :
1,3-Dioxo-1H,3H-naphtho[1,8-c,d]pyran-6,7-dicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H6O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
>300 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c3ccc(C(O)=O)c1c23
InChI
1S/C14H6O7/c15-11(16)5-1-3-7-10-8(14(20)21-13(7)19)4-2-6(9(5)10)12(17)18/h1-4H,(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
YQXRNSHBINARCY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of tetracarboxylic acid
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable