Principaux documents
677930
Sigma-Aldrich
Methoxy(cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Synonyme(s) :
Di-mu-methoxobis(1,5-cyclooctadiene)diiridium (I)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H30Ir2O2
Poids moléculaire :
662.86
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pf
154-177 °C
Chaîne SMILES 
C[O+]1[Ir-]2[O+](C)[Ir-]12.C3CC=CCCC=C3.C4CC=CCCC=C4
Remplacé(e)(s) par