Principaux documents
677809
Sigma-Aldrich
4-(Morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
4-(Morpholine)carboxamidophenylboronic acid, pinacol ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H24BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
187-193 °C
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)N3CCOCC3
InChI
1S/C17H24BNO4/c1-16(2)17(3,4)23-18(22-16)14-7-5-13(6-8-14)15(20)19-9-11-21-12-10-19/h5-8H,9-12H2,1-4H3
Clé InChI
ZOPBEWUNCNLYSD-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable