Key Documents
677566
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloroethane-13C2
98% (CP), 99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2H2Cl4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Application(s)
agriculture
environmental
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Cl[13CH](Cl)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1+1,2+1
Clé InChI
QPFMBZIOSGYJDE-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable