Principaux documents
677078
Sigma-Aldrich
(2S,5S)-(–)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
kanata purity
Synonyme(s) :
S,S-Et-RajPhos
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H25O2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Activité optique
[α]22/D -36°, c = 1 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.5581
Densité
1.0760 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ether
phosphine
Chaîne SMILES 
CC[C@H]1CC[C@@H](P1C2=C(C=CC=C2)C3OCCO3)CC
InChI
1S/C17H25O2P/c1-3-13-9-10-14(4-2)20(13)16-8-6-5-7-15(16)17-18-11-12-19-17/h5-8,13-14,17H,3-4,9-12H2,1-2H3/t13-,14-/m0/s1
Clé InChI
UKBFKBMQNUOKTD-KBPBESRZSA-N
Informations légales
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
RajPhos is a trademark of Kanata Chemical Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable