Principaux documents
676063
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromobenzophenone
95%
Synonyme(s) :
2-Aminophenyl (4-bromophenyl)methanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H10BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
103-110 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ketone
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2
Clé InChI
WIISOMGJWLLMDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves