Principaux documents
675741
Sigma-Aldrich
2-Carb-13C-ethoxythiophene-2-13C-3 sulfonyl chloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C5H7O4ClS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)[13c]1sccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO4S2/c1-2-12-7(9)6-5(3-4-13-6)14(8,10)11/h3-4H,2H2,1H3/i6+1,7+1
Clé InChI
SHWWGFVYWZNBHA-AKZCFXPHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable