Principaux documents
675121
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trichloropropyl-1-triphenylphosphonium chloride
95%
Synonyme(s) :
3,3,3-Trichloropropyltriphenylphosphonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
Cl3CCH2CH2P(C6H5)3Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
138-145 °C
Chaîne SMILES 
[Cl-].ClC(Cl)(Cl)CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19Cl3P.ClH/c22-21(23,24)16-17-25(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;/h1-15H,16-17H2;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
CVLBDGPLEYFDOR-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Synthesis of DL-histrionicotoxin via a nine step synthesis involving cross-metathesis, oxime formation and Michael addition as the key steps
  • Wittig reactions
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable