Principaux documents
674532
Sigma-Aldrich
2-Bromoacrylonitrile
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H2BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.482
pb
48-54 °C/150 mbar
Densité
1.595 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
BrC(=C)C#N
Clé InChI
CMPIGRYBIGUGTH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
May form precipitate upon standing which does not affect use
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter