Principaux documents
674230
Sigma-Aldrich
11-Mercaptoundecyl trifluoroacetate
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H23F3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4294
Pf
50-51 °C
Densité
1.059 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C13H23F3O2S/c14-13(15,16)12(17)18-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19/h19H,1-11H2
Clé InChI
YOZNBMSWVPXLKM-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup