Key Documents
674168
Sigma-Aldrich
p-Terphenyl-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
305 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-19(21)18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-13H,(H,20,21)
Clé InChI
BJHHREPACLZKDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable