Principaux documents
673749
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-4-benzylpiperidine-4-carboxylate
96%
Synonyme(s) :
4-(Phenylmethyl)-1,4-piperidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 4-ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H29NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.5028
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1(CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)Cc2ccccc2
InChI
1S/C20H29NO4/c1-5-24-17(22)20(15-16-9-7-6-8-10-16)11-13-21(14-12-20)18(23)25-19(2,3)4/h6-10H,5,11-15H2,1-4H3
Clé InChI
CWWGEJKQPHMAOY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges