Principaux documents
672173
2,2′-Bipyrrolidine
Synonyme(s) :
2,2′-Bipyrrolidinyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Numéro Beilstein :
4952644