Principaux documents
672080
Sigma-Aldrich
S-sec-Butyl chlorothioformate
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)SCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4773
Densité
1.1070 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCC(C)SC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-3-4(2)8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QMEKFEIJHUSKSJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
125.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.7 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter