671738
1,3-Dimethylimidazolium methanesulfonate
for catalysis, ≥99.0% (HPLC/T)
Synonyme(s) :
MMIM CH3SO3
About This Item
Qualité
for catalysis
Pureté
≥99.0% (HPLC/T)
Impuretés
≤10 mg/kg halogenes
≤200 ppm water
Chaîne SMILES
CS([O-])(=O)=O.Cn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C5H9N2.CH4O3S/c1-6-3-4-7(2)5-6;1-5(2,3)4/h3-5H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
CUCZSYMTPDSMEL-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable