Principaux documents
670987
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-N-Boc-2-Aminocyclohexanol
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.29
Beilstein:
5810950
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥96.0% (GC)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-6-4-5-7-9(8)13/h8-9,13H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
XVROWZPERFUOCE-IUCAKERBSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves