Principaux documents
670782
Sigma-Aldrich
Boc-β-(2-thienyl)-D-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, Boc-3-(2-thienyl)-D-alanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H17NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1cccs1)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO4S/c1-12(2,3)17-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-18-8/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m1/s1
Clé InChI
OJLISTAWQHSIHL-SECBINFHSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable