Principaux documents
67074
Sigma-Aldrich
9-Methylguanine
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-6-hydroxy-9-methylpurine
250 MG
400,00 $
1 G
1 330,00 $
400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
400,00 $
1 G
1 330,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7N5O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Beilstein:
174008
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (HPLC)
Impuretés
≤1% guanine
Pf
≥300 °C
Chaîne SMILES 
Cn1cnc2c(O)nc(N)nc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-11-2-8-3-4(11)9-6(7)10-5(3)12/h2H,1H3,(H3,7,9,10,12)
Clé InChI
UUWJNBOCAPUTBK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable