Principaux documents
670499
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenecarboxylic acid
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthoic acid, (S)-2-Aminotetralin-2-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D +4.7±0.5°, c = 0.5 in 0.3 M HCl
Pureté optique
ee: ≥98%
Impuretés
≤10% water
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N[C@]1(CCc2ccccc2C1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO2/c12-11(10(13)14)6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-11/h1-4H,5-7,12H2,(H,13,14)/t11-/m0/s1
Clé InChI
CDULPPOISZOUTK-NSHDSACASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable