670014
Boc-Phe(3-NO2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
About This Item
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(7-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clé InChI
OWTGPXDXLMNQKK-NSHDSACASA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable