Documents
669849
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Methyltriethylammonium dibutyl phosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H36NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
≤1.0% water
Chaîne SMILES 
CC[N+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18N/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
Clé InChI
YWBVQHTUSHVKOT-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable