Principaux documents
669709
Sigma-Aldrich
2,3-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]-N-benzylmaleimide(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
95%
Synonyme(s) :
3,4-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholanyl]-1-benzyl-1H-pyrrol-2,5-dion(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, catASium® MNBn(R)Rh
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H43BF4NO2P2Rh
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
713.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Essai
≥95% (31P-NMR)
95%
Chaîne SMILES 
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2C3=C(P4[C@H](C)CC[C@H]4C)C(=O)N(Cc5ccccc5)C3=O
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informations légales
catASium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG