669555
5-Hydroxy-6-nitronicotinic acid
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-6-nitropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.11
Beilstein:
397856