Documents
669482
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-fluoroacetophenone
97%
Synonyme(s) :
3-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6BrFO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
33-37 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
Clé InChI
ITAQNNGDCNFGID-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup