Principaux documents
668842
Sigma-Aldrich
(2R,5R)-(+)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5598
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1[C@@H](N[C@H](Cc2ccccc2)C1=O)c3ccc(C)o3
InChI
1S/C16H18N2O2/c1-11-8-9-14(20-11)15-17-13(16(19)18(15)2)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13,15,17H,10H2,1-2H3/t13-,15-/m1/s1
Clé InChI
IQIMPHPFMHVWBZ-UKRRQHHQSA-N
Application
Highly selective organocatalyst for the Diels-Alder reaction with simple α,β−unsaturated ketones.
Informations légales
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Burk, M. J. et al
Journal of the American Chemical Society, 118, 5142-5142 (1996)
Articles
Discover Professor David MacMillan's groundbreaking metal-free asymmetric catalysis using imidazolidinone-based organocatalysts for versatile transformations.