Principaux documents
668788
Sigma-Aldrich
S-Propyl chlorothioformate
96%
Synonyme(s) :
(Propylthio)carbonyl chloride, S-Propyl thiochloroformate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2SCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.62
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.4807
Point d'ébullition
37 °C/8 mmHg
Densité
1.149 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCSC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClOS/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
Clé InChI
FYOPSYJKEHWOBR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
48.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter