Principaux documents
668206
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)dimethylamine
97%
Synonyme(s) :
(R)-MonoPhos®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H18NO2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Plus de détails sur ce produit 668206 Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Pf
190 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)P1Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
Clé InChI
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Sold under license from DSM for research purposes only.
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.