Documents
667773
Sigma-Aldrich
α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C(CF3)(OCH3)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.62
Numéro Beilstein :
2215441
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
Point d'ébullition
213-214 °C (lit.)
Densité
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
PAORVUMOXXAMPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.0 °F
Point d'éclair (°C)
87.8 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter