Principaux documents
666785
Sigma-Aldrich
4-(2′-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12BFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Pf
156-160 °C
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(OCc2ccccc2F)cc1
InChI
1S/C13H12BFO3/c15-13-4-2-1-3-10(13)9-18-12-7-5-11(6-8-12)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clé InChI
MSMQSLDBKPNEPX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
May contain varying amounts of anhydride
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable