Principaux documents
665975
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
97%
Synonyme(s) :
3-Cyanobenzo[b]thiophene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H5NS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
71-75 °C
Chaîne SMILES 
N#Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H5NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6H
Clé InChI
WBXHAYDGMCONLX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves