Principaux documents
665657
Sigma-Aldrich
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H3F6N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.393
pb
85 °C/18 mmHg
Densité
1.498 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccnc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-14-5(4)7(11,12)13/h1-3H
Clé InChI
RRNXYHYDSDAOFW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70.6 °C - closed cup