Documents
665649
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H3F6N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
82 °C/18 mmHg
Pf
55-59 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F6N/c8-6(9,10)4-2-1-3-5(14-4)7(11,12)13/h1-3H
Clé InChI
YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
153.0 °F
Point d'éclair (°C)
67.2 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges